Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H52213.MD
H52213.MDEA 149 EUR InStock
H52213.MD
2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 63411-79-0 Molecular Formula: C11H8N4 Formula Weight: 196.21 MDL No.: MFCD01001152


Formule: C₁₁H₈N₄
Point de fusion: 240…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01001152
Numéro CAS: 63411-78-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité