(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propan-1-ol hydrochloride
H52297.06
H52297.06EA 428 EUR InStock
H52297.06
(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride ≥98%
(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 61366-43-6 Molecular Formula: C10H15NO2.HCl Formula Weight: 217.70 MDL No.: MFCD07368914
Formule: C₁₀H₁₅NO₂·HCl
MW: 217,70 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368914
Numéro CAS: 61366-43-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité