5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52301.03
H52301.03EA 129 EUR InStock
H52301.03
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine ≥97%
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine
Purity: 97+% CAS No.: 40733-28-6 Molecular Formula: C16H28N2O5Si Formula Weight: 356.49 MDL No.: MFCD01631041
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₅Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631041
Numéro CAS: 40733-28-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité