N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52303.06
H52303.06EA 535 EUR InStock
H52303.06
N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine 98+%
N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine. Reactant in the synthesis of Mono- and Diamino Analogues of 2?-Deoxyadenosine, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenine and 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenine.
Purity: 98+% CAS No.: 4546-72-9 Molecular Formula: C17H17N5O4 Formula Weight: 355.35 MDL No.: MFCD00009628
Formule: C₁₇H₁₇N₅O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009628
Numéro CAS: 4546-72-9
EINECS: 224-903-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité