2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52311.03
H52311.03EA 287 EUR InStock
H52311.03
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine 96%
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 94446-97-6 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.92 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 291° MDL No.: MFCD08276299
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276299
Numéro CAS: 94446-97-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité