2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52313.03
H52313.03EA 622 EUR InStock
H52313.03
2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine 96%
2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 944906-87-0 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 34-36° Beilstein Reference: 15651009 MDL No.: MFCD10697618
Formule: C₆H₅BrClN
Point de fusion: 34…36 °C
Numéro MDL: MFCD10697618
Numéro CAS: 944906-87-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité