Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate

H52370.06
H52370.06EA 180 EUR InStock
H52370.06
4-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle ≥97%
4-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
Purity: 97+% CAS No.: 204707-42-6 Molecular Formula: C9H9FO3 Formula Weight: 184.17 MDL No.: MFCD06203990


Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203990
Numéro CAS: 204707-42-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité