6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H52381.03
H52381.03EA 460 EUR InStock
H52381.03
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 96%
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Purity: 96% CAS No.: 66361-67-9 Molecular Formula: C10H9BrO Formula Weight: 225.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 40-42° MDL No.: MFCD04114378
Formule: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Numéro MDL: MFCD04114378
Numéro CAS: 66361-67-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité