Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-1H-1,2,4-triazole ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H52387.03
H52387.03EA 442 EUR InStock
H52387.03
3-Chloro-1H-1,2,4-triazole ≥97%
3-Chloro-1H-1,2,4-triazole
Purity: 97+% CAS No.: 6818-99-1 Molecular Formula: C2H2ClN3 Formula Weight: 103.50 MDL No.: MFCD00128812


Formule: C₂H₂ClN₃
MW: 103,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128812
Numéro CAS: 6818-99-1
EINECS: 229-892-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité