N-Boc-2-methyl-D-serine methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52421.03
H52421.03EA 511 EUR InStock
H52421.03
N-Boc-2-methyl-D-serine methyl ester 97%
N-Boc-2-methyl-D-serine methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 188476-33-7 Molecular Formula: C10H19NO5 Formula Weight: 233.26 MDL No.: MFCD06797553
Formule: C₁₀H₁₉NO₅
MW: 233,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797553
Numéro CAS: 188476-33-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité