N-Boc-3-dimethylamino-D-alanine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52433.03
H52433.03EA 341 EUR InStock
H52433.03
N-Boc-3-dimethylamino-D-alanine 97%
N-Boc-3-dimethylamino-D-alanine
Purity: 97% CAS No.: 110755-32-3 Molecular Formula: C10H20N2O4 Formula Weight: 232.28
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 110755-32-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité