2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
H52471.MD
H52471.MDEA 167 EUR InStock
H52471.MD
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 957060-90-1 Molecular Formula: C8H8BF3O3 Formula Weight: 219.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD09027258
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Numéro MDL: MFCD09027258
Numéro CAS: 957060-90-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité