3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
H52498.03
H52498.03EA 340 EUR InStock
H52498.03
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 850567-31-6 Molecular Formula: C11H17BN2O3 Formula Weight: 236.08 Melting Point: 42-45° MDL No.: MFCD04115706
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₃
MW: 236,08 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115706
Numéro CAS: 850567-31-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité