5-Methyl-2-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
H52517.MD
H52517.MDEA 194 EUR InStock
H52517.MD
5-Methyl-2-pyridineboronic acid 95%
5-Methyl-2-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 372963-49-0 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 86-90° MDL No.: MFCD00674179
Formule: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Numéro MDL: MFCD00674179
Numéro CAS: 372963-49-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité