1-Cyclopentenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
H52531.MD
H52531.MDEA 294 EUR InStock
H52531.MD
1-Cyclopentenylboronic acid ≥97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850036-28-1 Molecular Formula: C5H9BO2 Formula Weight: 111.94 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 134-140° MDL No.: MFCD02179496
Formule: C₅H₉BO₂
MW: 111,94 g/mol
Point de fusion: 134…140 °C
Numéro MDL: MFCD02179496
Numéro CAS: 850036-28-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité