Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H52558.06
H52558.06EA 222 EUR InStock
H52558.06
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 254454-54-1 Molecular Formula: C8H14INO2 Formula Weight: 283.11 Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD09752821


Formule: C₈H₁₄INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752821
Numéro CAS: 254454-54-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité