1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-BOC protected, tert-Butyl 5-hydroxy-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
H52577.03
H52577.03EA 204 EUR InStock
H52577.03
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine 97%
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Purity: 97% CAS No.: 224779-27-5 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 MDL No.: MFCD04972246
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972246
Numéro CAS: 224779-27-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité