trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid, (E)-(3,3-Dimethylbut-1-en-1-yl)boronic acid
H52627.MD
H52627.MDEA 101 EUR InStock
H52627.MD
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid ≥97%
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 86595-37-1 Molecular Formula: C6H13BO2 Formula Weight: 127.98 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD01074624
Formule: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,98 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074624
Numéro CAS: 86595-37-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité