3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52628.MD
H52628.MDEA 463 EUR InStock
H52628.MD
3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 850568-74-0 Molecular Formula: C6H8BNO4S Formula Weight: 201.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 260-266° MDL No.: MFCD06659840
Formule: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Point de fusion: 260…266 °C
Numéro MDL: MFCD06659840
Numéro CAS: 850568-74-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité