4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methoxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H52660.03
H52660.03EA 243 EUR InStock
H52660.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 149507-36-8 Molecular Formula: C8H8BF3O3 Formula Weight: 219.95 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD07363790
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363790
Numéro CAS: 149507-36-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité