(3-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Methylsulphonamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52705.03
H52705.03EA 221 EUR InStock
H52705.03
(3-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid 98%
(3-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 850568-39-7 Molecular Formula: C8H12BNO4S Formula Weight: 229.06 Melting Point: 246-248° MDL No.: MFCD06659817
Formule: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Point de fusion: 246…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659817
Numéro CAS: 850568-39-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité