3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52721.MD
H52721.MDEA 141 EUR InStock
H52721.MD
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 850589-39-8 Molecular Formula: C8H9BClNO3 Formula Weight: 213.43 Melting Point: 164-170° MDL No.: MFCD07363766
Formule: C₈H₉BClNO₃
Point de fusion: 164…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363766
Numéro CAS: 850589-39-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité