3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52722.03
H52722.03EA 92.9 EUR InStock
H52722.03
3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride 90%, tech.
3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride
Purity: 90% CAS No.: 332154-58-2 Molecular Formula: C7H4BClO2 Formula Weight: 166.37 Melting Point: 252-254° MDL No.: MFCD06801675
Formule: C₇H₄BClO₂
Point de fusion: 252…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801675
Numéro CAS: 332154-58-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité