(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52738.MD
H52738.MDEA 188 EUR InStock
H52738.MD
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 325145-35-5 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.30 MDL No.: MFCD07772100
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772100
Numéro CAS: 325145-35-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité