3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
H52752.03
H52752.03EA 266 EUR InStock
H52752.03
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 163517-61-1 Molecular Formula: C7H8BFO2 Formula Weight: 153.95 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD07368679
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368679
Numéro CAS: 163517-61-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité