(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52785.03
H52785.03EA 620 EUR InStock
H52785.03
(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 169447-86-3 Molecular Formula: C16H24N2O2 Formula Weight: 276.38 MDL No.: MFCD03787923
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787923
Numéro CAS: 169447-86-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité