Boc-D-α-methylserine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52787.03
H52787.03EA 808 EUR InStock
H52787.03
Boc-D-α-methylserine 97%
Boc-D-alpha-methylserine
Purity: 97% CAS No.: 84311-18-2 Molecular Formula: C9H17NO5 Formula Weight: 219.24 MDL No.: MFCD02682596
Formule: C₉H₁₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682596
Numéro CAS: 84311-18-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité