2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52803.03
H52803.03EA 431 EUR InStock
H52803.03
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
Purity: 97% CAS No.: 914348-10-0 Molecular Formula: C6H4F3N3O Formula Weight: 191.11 MDL No.: MFCD05662689
Formule: C₆H₄F₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662689
Numéro CAS: 914348-10-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité