Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52818.03
H52818.03EA 561 EUR InStock
H52818.03
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 878745-51-8 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.12 MDL No.: MFCD05662690
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662690
Numéro CAS: 878745-51-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité