4-Propylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-n-Propylbenzeneboronic acid, (4-Propylphenyl)boronic acid, 4-n-Propylphenylboronic acid
H52884.06
H52884.06EA 133 EUR InStock
H52884.06
4-Propylphenylboronic acid ≥98%
4-Propylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 134150-01-9 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Melting Point: 106-108° MDL No.: MFCD00859261
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00859261
Numéro CAS: 134150-01-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité