4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
H52986.06
H52986.06EA 160 EUR InStock
H52986.06
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 389621-80-1 Molecular Formula: C11H16BNO3 Formula Weight: 221.06 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03411949
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411949
Numéro CAS: 389621-80-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité