3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53084.03
H53084.03EA 697 EUR InStock
H53084.03
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 871329-62-3 Molecular Formula: C8H8BFO4 Formula Weight: 197.96 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD07363749
Formule: C₈H₈BFO₄
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363749
Numéro CAS: 871329-62-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité