Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophenyl)borane
H53108.03
H53108.03EA 33.5 EUR InStock
H53108.03
Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 352535-83-2 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 Melting Point: 182-188° MDL No.: MFCD05664225
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 182…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664225
Numéro CAS: 352535-83-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité