4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53118.MD
H53118.MDEA 372 EUR InStock
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 913835-27-5 Molecular Formula: C7H11BN2O2 Formula Weight: 165.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 104-109° MDL No.: MFCD08235084
Formule: C₇H₁₁BN₂O₂
Point de fusion: 104…109 °C
Numéro MDL: MFCD08235084
Numéro CAS: 913835-27-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité