5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53133.MD
H53133.MDEA 200 EUR InStock
H53133.MD
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 913836-01-8 Molecular Formula: C6H8BNO4S Formula Weight: 201.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD08689536
Formule: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Numéro MDL: MFCD08689536
Numéro CAS: 913836-01-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité