1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
H53139.03
H53139.03EA 87.6 EUR InStock
H53139.03
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 761446-44-0 Molecular Formula: C10H17BN2O2 Formula Weight: 208.07 Melting Point: 59-64° MDL No.: MFCD03789259
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789259
Numéro CAS: 761446-44-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité