[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
H53173.MD
H53173.MDEA 522 EUR InStock
H53173.MD
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 97%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850568-67-1 Molecular Formula: C10H12BNO2 Formula Weight: 189.02 Melting Point: 146-148° MDL No.: MFCD06659832
Formule: C₁₀H₁₂BNO₂
MW: 189,02 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659832
Numéro CAS: 850568-67-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité