1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H53216.03
H53216.03EA 88.6 EUR InStock
H53216.03
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 95%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 143825-84-7 Molecular Formula: C14H19BO2 Formula Weight: 230.11 Melting Point: 40-42° MDL No.: MFCD06659923
Formule: C₁₄H₁₉BO₂
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659923
Numéro CAS: 143825-84-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité