2-Formyl-4-thiopheneboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Formylthiophene-4-boronic acid
H53298.03
H53298.03EA 92.8 EUR InStock
H53298.03
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid ≥98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 175592-59-3 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 156.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 113° MDL No.: MFCD03002365
Formule: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD03002365
Numéro CAS: 175592-59-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité