2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53319.MD
H53319.MDEA 372 EUR InStock
H53319.MD
2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid 97%
2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 913835-98-0 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD09027230
Formule: C₆H₈BNO₃
MW: 152,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD09027230
Numéro CAS: 913835-98-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité