Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53325.06
H53325.06EA 194 EUR InStock
H53325.06
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 137504-86-0 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 Melting Point: 198-204° MDL No.: MFCD01319010
Formule: C₆H₅BClFO₂
Point de fusion: 198…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319010
Numéro CAS: 137504-86-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité