3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
H53337.MD
H53337.MDEA 79.8 EUR InStock
H53337.MD
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 220616-39-7 Molecular Formula: C8H8BNO2 Formula Weight: 160.97 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD03788026
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788026
Numéro CAS: 220616-39-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité