(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: cis-endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
H53403.14
H53403.14EA 159 EUR InStock
H53403.14
(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 3853-88-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 175° dec. MDL No.: MFCD00003735
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026879
Numéro CAS: 3853-88-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité