Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methylhippuric acid ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methylbenzamido)acetic acid

H53458.03
H53458.03EA 40.2 EUR InStock
H53458.03
3-Methylhippuric acid ≥97%
3-Methylhippuric acid
Purity: 97% CAS No.: 27115-49-7 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.20 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD00044399


Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044399
Numéro CAS: 27115-49-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité