2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bis(methylthio)methylene)malononitrile
H53503.14
H53503.14EA 282 EUR InStock
H53503.14
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 97%
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Purity: 97% CAS No.: 5147-80-8 Molecular Formula: C6H6N2S2 Formula Weight: 170.25 Melting Point: 79-82° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00052730
Formule: C₆H₆N₂S₂
MW: 170,26 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052730
Numéro CAS: 5147-80-8
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité