O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54035.06
H54035.06EA 208 EUR InStock
H54035.06
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate ≥98%
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 265651-18-1 Molecular Formula: C9H16F6N3O3P Formula Weight: 359.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD01863753
Formule: C₉H₁₆F₆N₃O₃P
Point de fusion: ∼ 220 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD01863753
Numéro CAS: 265651-18-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité