5-Bromo-2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54135.06
H54135.06EA 1010 EUR InStock
H54135.06
5-Bromo-2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine 97%
5-Bromo-2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1100598-50-2 Molecular Formula: C11H8BrClN2 Formula Weight: 283.55 MDL No.: MFCD20527211
Formule: C₁₁H₈BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527211
Numéro CAS: 1100598-50-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité