O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethyl-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-yl)isouronium tetrafluoroborate, N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium Tetrafluoroborate, TDBTU
H54144.06
H54144.06EA 120 EUR InStock
H54144.06
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98%
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 125700-69-8 Molecular Formula: C12H16BF4N5O2 Formula Weight: 349.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD00077730
Formule: C₁₂H₁₆BF₄N₅O₂
MW: 349,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077730
Numéro CAS: 125700-69-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité