2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54189.AE
H54189.AEEA 282 EUR InStock
H54189.AE
2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS No.: 107549-26-8 Molecular Formula: C7H5BrF2Mg Formula Weight: 231.32 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD11113508
Formule: C₇H₅BrF₂Mg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113508
Numéro CAS: 107549-26-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité