4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54284.AE
H54284.AEEA 205 EUR InStock
H54284.AE
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS No.: 63488-10-8 Molecular Formula: C10H13BrMg Formula Weight: 237.42 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00013244
Formule: C₁₀H₁₃BrMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013244
Numéro CAS: 63488-10-8
ONU: 2924
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité